10-Bromodecanoic acid ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2264-25G B2264-5G
TCIAB2264-25GEA 116 EUR
TCIAB2264-25G TCIAB2264-5G
10-Bromodecanoic acid ≥97.0% (por GC)
10-Bromodecanoic acid
Formula: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Número MDL: MFCD00014388
Núm. CAS: 50530-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff04bdc56d1ee0c48033a3014017aa98eb579a5&vid=7ff04bdc56d1ee0c48033a3014017aa98eb579a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 45.0 deg-C