Cinc cloruro hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
35782.09
35782.18
35782.30
35782.09EA
75.8
EUR
35782.09
35782.18
35782.30
Cinc cloruro hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Cinc cloruro hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn.xH2O
Formula Weight: 136.29(anhy)
Physical Form: -10 Mesh Crystalline Aggregates
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
Cl₂Zn·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011295 Núm. CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,10132 |