Cinc cloruro hidrato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41247.09
41247.18
41247.30
41247.09EA
56.7
EUR
41247.09
41247.18
41247.30
Cinc cloruro hidrato ≥99.99% (metals basis)
Cinc cloruro hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn.xH2O
Formula Weight: 136.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
Cl₂Zn·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011295 Núm. CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,10132 |