Chlorodimethyloctadecylsilane ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
42414.06
42414.14
42414.22
42414.36
42414.06EA
39.8
EUR
42414.06
42414.14
42414.22
42414.36
Chlorodimethyloctadecylsilane ≥95%
Chlorodimethyloctadecylsilane
Purity: 95%
CAS No.: 18643-08-8
Molecular Formula: C20H43ClSi
Formula Weight: 347.10
Flash Point: 200°(392°F)
Physical Form: Solid
Density: 0.850
Refractive Index: 1.4530
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Acrid
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 184-186°/0.2mm
Beilstein Reference: 2246012
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000504
Preparation of hydrophobic surfaces, chain terminator
Formula:
C₂₀H₄₃ClSi MW: 347,10 g/mol Pto. Ebullición: 184…186 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 28…32 °C Densidad: 0,850 Pto. de inflamación: 200 °C (392 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000504 Núm. CAS: 18643-08-8 EINECS: 242-472-2 ADR: 8,II |