1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11480.09
A11480.18
A11480.30
A11480.09EA
27.7
EUR
A11480.09
A11480.18
A11480.30
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
1-Isopropyl-4-piperidone
Purity: 99%
CAS No.: 5355-68-0
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.22
Refractive Index: 1.4655
Boiling Point: 100-101°/27mm
MDL No.: MFCD00038035
Formula:
C₈H₁₅NO MW: 141,22 g/mol Pto. Ebullición: 100…101 °C (27 mmHg) Densidad: 0,950 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038035 Núm. CAS: 5355-68-0 EINECS: 226-339-6 |