10-Hydroxydecanoic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
H60743.03 H60743.06
H60743.03EA 121 EUR
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecanoic acid 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Formula: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188,26 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010510
Núm. CAS: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1