15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21670.03 B21670.06
B21670.03EA 61.5 EUR
B21670.03 B21670.06
15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Purity: 99+% CAS No.: 4617-33-8 Molecular Formula: C15H30O3 Formula Weight: 258.40 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 1240100
Formula: C₁₅H₃₀O₃
MW: 258.40 g/mol
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039535
Núm. CAS: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1