2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1962-1G T1962-5G
TCIAT1962-1GEA 61 EUR
TCIAT1962-1G TCIAT1962-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (por GC)
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Formula: C₈H₁₈O
Número MDL: MFCD00101611
Núm. CAS: 690-37-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&vid=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %