1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
B21472.03
B21472.06
B21472.03EA
37.9
EUR
B21472.03
B21472.06
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 2948-46-1
Molecular Formula: C12H18O2
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 142-146°
Boiling Point: 167-168°/12mm
MDL No.: MFCD00009827
Formula:
C₁₂H₁₈O₂ MW: 194,28 g/mol Pto. Ebullición: 167…168 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 142…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009827 Núm. CAS: 2948-46-1 EINECS: 220-964-8 |