4-Bromo-1-butyne ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H53367.06 H53367.14
H53367.06EA 132 EUR
H53367.06 H53367.14
4-Bromo-1-butyne ≥97%
4-Bromo-1-butyne
Purity: 97% CAS No.: 38771-21-0 Molecular Formula: C4H5Br Formula Weight: 132.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.481 Boiling Point: 110° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD10000883
Formula: C₄H₅Br
MW: 132,99 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C
Densidad: 1,417
Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F)
Número MDL: MFCD10000883
Núm. CAS: 38771-21-0
ADR: 3,III