4-Bromoisatin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromoindoline-2,3-dione
B2423-25G B2423-5G
TCIAB2423-25GEA 89 EUR
TCIAB2423-25G TCIAB2423-5G
4-Bromoisatin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromoisatin
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Pto. de fusión: 271°C
Número MDL: MFCD03618555
Núm. CAS: 20780-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73021bac73fffd6b4de887d9383bfb04a8f8e7f1&vid=73021bac73fffd6b4de887d9383bfb04a8f8e7f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %