Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic acid
L19450.06
L19450.14
L19450.06EA
40
EUR
L19450.06
L19450.14
Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Tetrachloropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10469-09-7
Molecular Formula: C6HCl4NO2
Formula Weight: 260.89
Melting Point: 171-173°
Beilstein Reference: 479080
Formula:
C₆HCl₄NO₂ MW: 260,89 g/mol Pto. de fusión: 171…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00185833 Núm. CAS: 10469-09-7 EINECS: 233-956-4 |