2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
B21273.06 B21273.14 B21273.22
B21273.06EA 55.1 EUR
B21273.06 B21273.14 B21273.22
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 114772-53-1 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.26 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 320° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151805
Formula: C₁₄H₁₁N
Pto. Ebullición: >320 °C
Pto. de fusión: 49…53 °C
Densidad: 1,170
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151805
Núm. CAS: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
ADR: 9,III