2,2-Difenilglicina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
171720050 171720250 171721000
ACRO171720050EA 74.9 EUR
ACRO171720050 ACRO171720250 ACRO171721000
2,2-Difenilglicina 98%
2,2-Diphenylglycine
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227.26 g/mol
Pto. de fusión: 244…247 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008048
Núm. CAS: 3060-50-2
EINECS: 221-299-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)
Sulfated ash ≤0.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm