(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
344580010
344580050
ACRO344580010EA
58.1
EUR
ACRO344580010
ACRO344580050
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. de fusión: 121…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078062 Núm. CAS: 7326-19-4 EINECS: 230-803-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
Specific optical rotation | +17° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |