(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
D-(+)-3-Phenyllactic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, D(+)-Phenyllactic acid, D-(+)-Phenyllactic acid
H35096.03
H35096.06
H35096.03EA
27.7
EUR
H35096.03
H35096.06
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,1739 g/mol |
Número MDL:
MFCD00078062 Núm. CAS: 7326-19-4 EINECS: 230-803-3 |