(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19040.03
L19040.MD
L19040.03EA
231
EUR
L19040.03
L19040.MD
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2768-42-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 3197772
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. de fusión: 118…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145219 Núm. CAS: 2768-42-5 |