(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
L19041.03 L19041.MD
L19041.03EA 179 EUR
L19041.03 L19041.MD
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 36567-72-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 3197773
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145262
Núm. CAS: 36567-72-3