2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
B24938.09
B24938.18
B24938.09EA
66.7
EUR
B24938.09
B24938.18
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 938-96-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD00128847
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. de fusión: 130…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128847 Núm. CAS: 938-96-5 EINECS: 213-352-7 |