3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20412.14 B20412.06 B20412.22
B20412.14EA 360 EUR
B20412.14 B20412.06 B20412.22
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 20170-32-5 Molecular Formula: C17H26O3 Formula Weight: 278.40 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00017519
Formula: C₁₇H₂₆O₃
MW: 278,40 g/mol
Pto. de fusión: 172…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017519
Núm. CAS: 20170-32-5
EINECS: 243-556-1