5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50135.03
H50135.06
H50135.03EA
138
EUR
H50135.03
H50135.06
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 13472-61-2
Molecular Formula: C6H6INO
Formula Weight: 235.03
MDL No.: MFCD07781180
Formula:
C₆H₆INO MW: 235,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07781180 Núm. CAS: 13472-61-2 |