N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline ≥96.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: N1-Methyl-N1-phenylpropane-1,3-diamine

A1295-25ML A1295-500ML
TCIAA1295-25MLEA 64 EUR
TCIAA1295-25ML TCIAA1295-500ML
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,250 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Número MDL: MFCD00191602
Núm. CAS: 53485-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08487b0bf560d546f1bceba606fb0d56d3f8b2d6&vid=08487b0bf560d546f1bceba606fb0d56d3f8b2d6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR