2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L08898.09 L08898.04
L08898.09EA 311 EUR
L08898.09 L08898.04
2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
2-Ethoxy-4-methylphenol
Purity: 95% CAS No.: 2563-07-7 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Refractive Index: 1.5230 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 103°/3mm Beilstein Reference: 1865448 MDL No.: MFCD00043697
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043697
Núm. CAS: 2563-07-7