Hidróxido de benciltrietilamonio 10% in water
Proveedor: TCI
Peligro
B0445-25ML B0445-250ML
TCIAB0445-25MLEA 45 EUR
TCIAB0445-25ML TCIAB0445-250ML
Hidróxido de benciltrietilamonio 10% in water
Hidróxido de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₃NO
MW: 209.33
Densidad: 0.92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040488
Núm. CAS: 1836-42-6
EINECS: 217-402-9
UN: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e76ca0038e8a247e2437f875cc935eaedb6d177c&vid=7e8e7120663736ea6fdbb44a31198212eb06cfbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%