3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-Methylpentane-1,5-diol
B20546.06
B20546.14
B20546.06EA
73.3
EUR
B20546.06
B20546.14
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Purity: 99%
CAS No.: 4457-71-0
Molecular Formula: HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.454
Beilstein Reference: 1697331
MDL No.: MFCD00039547
Formula:
C₆H₁₄O₂ MW: 118,18 g/mol Densidad: 0,97 Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039547 Núm. CAS: 4457-71-0 EINECS: 224-709-1 |