3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Methylpentane-1,5-diol
M0710-25ML M0710-500ML
TCIAM0710-25MLEA 17 EUR
TCIAM0710-25ML TCIAM0710-500ML
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (por GC)
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de inflamación: 146°C
Número MDL: MFCD00039547
Núm. CAS: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&vid=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %