2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A14170.06 A14170.14
A14170.06EA 25.6 EUR
A14170.06 A14170.14
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Purity: 98% CAS No.: 3663-82-9 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 83736
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006822
Núm. CAS: 3663-82-9
EINECS: 222-921-9