N-Lauroilsarcosinato de sodio hidrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
L0019-25G L0019-500G
TCIAL0019-25GEA 24 EUR
TCIAL0019-25G TCIAL0019-500G
N-Lauroilsarcosinato de sodio hidrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N-Lauroilsarcosinato de sodio hidrato
Formula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Pto. de fusión: 46°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042728
Núm. CAS: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,04368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a2f7f10bb1daa089d95f0cf1135873c20b78a93&vid=70df086a31a17732b9f437031214dedcf9492013&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 7.0 %