2-Ethylbutyryl chloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
409821000 409820050 409820250
ACRO409821000EA 238 EUR
ACRO409821000 ACRO409820050 ACRO409820250
2-Ethylbutyryl chloride 99%
2-Ethylbutyryl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018812
Núm. CAS: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %