2-Methylbutyryl chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DL-2-Methylbutyryl chloride
414150250 414151000 414150010 414150050
ACRO414150250EA 116 EUR
ACRO414150250 ACRO414151000 ACRO414150010 ACRO414150050
2-Methylbutyryl chloride 98%
2-Methylbutyryl chloride
Formula: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041726
Núm. CAS: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %