tert-Butylacetyl chloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
107790500 107792500 107790100
ACRO107790500EA 96.9 EUR
ACRO107790500 ACRO107792500 ACRO107790100
tert-Butylacetyl chloride 99%
tert-Butylacetyl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 127…129 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000737
Núm. CAS: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤1 %
pH 3.8 to 7.6 (Ph. Eur.(c=1, about 55°C))
Arsenic (As) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Sulfur dioxide (SO2) ≤40 ppm