tert-Butylacetyl chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7065-46-5
Molecular Formula: (CH3)3CCH2COCl
Formula Weight: 134.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Acrid
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1740421
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000737
Formula:
C₆H₁₁ClO Pto. Ebullición: 128…130 °C Densidad: 0,967 Pto. de inflamación: 21 °C (69 °F) |
Número MDL:
MFCD00000737 Núm. CAS: 7065-46-5 EINECS: 230-356-4 ADR: 3,II |