tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1196-25ML B1196-250ML
TCIAB1196-25MLEA 41 EUR
TCIAB1196-25ML TCIAB1196-250ML
tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butylacetyl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 21°C
Número MDL: MFCD00000737
Núm. CAS: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4484562913d07b3f462827d3286f6f12e23ca3&vid=ee4484562913d07b3f462827d3286f6f12e23ca3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %