2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
H62361.03
H62361.06
H62361.03EA
254
EUR
H62361.03
H62361.06
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Purity: 96%
CAS No.: 928715-37-1
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Physical Form: Solid
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13193629 Núm. CAS: 928715-37-1 |