D-Phenylalaninol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P1289-25G
P1289-5G
TCIAP1289-25GEA
255
EUR
TCIAP1289-25G
TCIAP1289-5G
D-Phenylalaninol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
D-Phenylalaninol
Formula:
C₉H₁₃NO Pto. Ebullición: 122°C |
Número MDL:
MFCD00064298 Núm. CAS: 5267-64-1 EINECS: 226-086-1 UN: 3259 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +22.0 to +25.0 deg (C=1.2, 1mol/L HCl) |