(1-Propynyl)tributyltin 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tributyl(1-propynyl)tin
L20201.03 L20201.06
L20201.03EA 65.6 EUR
L20201.03 L20201.06
(1-Propynyl)tributyltin 96%
(1-Propynyl)tributyltin
Purity: 96% CAS No.: 64099-82-7 Molecular Formula: C15H30Sn Formula Weight: 329.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 277° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01863650
Formula: C₁₅H₃₀Sn
MW: 329,12 g/mol
Pto. Ebullición: 277 °C
Densidad: 1,082
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD01863650
Núm. CAS: 64099-82-7
ADR: 6.1,II