2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl 2-nitroterephthalate
H27121.06
H27121.14
H27121.06EA
23.8
EUR
H27121.06
H27121.14
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester ≥97%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 35092-89-8
Molecular Formula: C9H7NO6
Formula Weight: 225.17
Melting Point: 173-178°
MDL No.: MFCD00024510
Formula:
C₉H₇NO₆ Pto. de fusión: 173…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024510 Núm. CAS: 35092-89-8 EINECS: 252-360-5 |