2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Methoxycarbonyl)-2-nitrobenzoic acid
H27779.06
H27779.14
H27779.06EA
83.8
EUR
H27779.06
H27779.14
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 55737-66-1
Molecular Formula: C9H7NO6
Formula Weight: 225.17
Melting Point: 132-136°
MDL No.: MFCD06203344
Formula:
C₉H₇NO₆ Pto. de fusión: 132…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203344 Núm. CAS: 55737-66-1 |