5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32586.03
H32586.06
H32586.03EA
69.2
EUR
H32586.03
H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 216766-13-1
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
MDL No.: MFCD09864699
Formula:
C₇H₆F₃NO MW: 177,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09864699 Núm. CAS: 216766-13-1 |