m-Xylylenediamine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
141020050 141021000 141025000
ACRO141020050EA 31.7 EUR
ACRO141020050 ACRO141021000 ACRO141025000
m-Xylylenediamine 99%
m-Xylylenediamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 265 °C (745 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008119
Núm. CAS: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %