m-Xylylenediamine ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Benzenedimethanamine
D0127-25G D0127-500G D0127-100G
TCIAD0127-25GEA 18 EUR
TCIAD0127-25G TCIAD0127-500G TCIAD0127-100G
m-Xylylenediamine ≥99.0% (por GC)
m-Xylylenediamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de inflamación: 134°C
Número MDL: MFCD00008119
Núm. CAS: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2b0d4bb38ba40a063281ea56318e8c7ade545&vid=07e2b0d4bb38ba40a063281ea56318e8c7ade545&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %