4-(Diethylamino)azobenzene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Diethyl-4-(phenyldiazenyl)aniline
B23915.06 B23915.14 B23915.22
B23915.06EA 34.4 EUR
B23915.06 B23915.14 B23915.22
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
4-(Diethylamino)azobenzene
Purity: 98% CAS No.: 2481-94-9 Molecular Formula: C16H19N3 Formula Weight: 253.35 Melting Point: 93-96° MDL No.: MFCD00009043
Formula: C₁₆H₁₉N₃
MW: 253,35 g/mol
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009043
Núm. CAS: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8