2-Phenylbutyryl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P1665-25G P1665-5G
TCIAP1665-25GEA 88 EUR
TCIAP1665-25G TCIAP1665-5G
2-Phenylbutyryl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Phenylbutyryl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00018811
Núm. CAS: 36854-57-6
EINECS: 253-241-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02d986df46d9b34675d622eac55893b1d182a920&vid=02d986df46d9b34675d622eac55893b1d182a920&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %