5-Butylpicolinic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fusaric acid
198960010 198962500
ACRO198960010EA 285 EUR
ACRO198960010 ACRO198962500
5-Butylpicolinic acid 99%
5-Butylpicolinic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006298
Núm. CAS: 536-69-6
EINECS: 208-643-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %