6-Methylpicolinic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
H26302.03
H26302.06
H26302.03EA
77.7
EUR
H26302.03
H26302.06
6-Methylpicolinic acid 95%
6-Methylpicolinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 934-60-1
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 100°/4.5mm
MDL No.: MFCD00023481
Formula:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C (4,5 mmHg) Pto. de fusión: 127…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023481 Núm. CAS: 934-60-1 EINECS: 213-287-4 |