N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N1,N6-Dimethylhexane-1,6-diamine
D1298-10ML D1298-25ML
TCIAD1298-10MLEA 115 EUR
TCIAD1298-10ML TCIAD1298-25ML
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane
Formula: C₈H₂₀N₂
MW: 144.2578 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00008293
Núm. CAS: 13093-04-4
EINECS: 236-005-1
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a9882a01ca23fa133ab9831efafd144f48f23f8&vid=6a9882a01ca23fa133ab9831efafd144f48f23f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %