3-Cyano-4-methylaniline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 86.2 EUR
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Formula: C₈H₈N₂
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017608
Núm. CAS: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III