Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Potassium tin(IV) oxide trihydrate
14015.30
14015.A1
14015.30EA
44.5
EUR
14015.30
14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Potassium stannate trihydrate
Purity: 95+%
CAS No.: 12125-03-0
Molecular Formula: K2SnO3.3H2O
Formula Weight: 298.94 (244.89anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150391
Formula:
K₂O₃Sn·3H₂O MW: 298,94 g/mol (244,89 anhy) Pto. de fusión: 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150391 Núm. CAS: 12125-03-0 EINECS: 235-255-9 |