Sodio estannato hidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium tin(IV) oxide hydrate
14021.22 14021.36
14021.22EA 46.5 EUR
14021.22 14021.36
Sodio estannato hidrato, grado reactivo
Sodio estannato hidrato
Sodium tin(IV) oxide is used as a mordant, fire retardant textiles.
CAS No.: 12058-66-1 Molecular Formula: Na2SnO3.xH2O Formula Weight: 212.67(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Odour: Odourless Merck Reference: 14,8677 MDL No.: MFCD00014241
Formula: Na₂O₃Sn·H₂O
MW: 212.67 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 140 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014241
Núm. CAS: 12058-66-1
EINECS: 235-030-5
Índice Merck: 14,8677