Negro azulado de eriocromo B
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
J63396.22
J63396.36
J63396.22EA
31.7
EUR
J63396.22
J63396.36
Negro azulado de eriocromo B
Negro azulado de eriocromo B
CAS No.: 3564-14-5
Molecular Formula: C20H13N2NaO5S
Formula Weight: 416.39
Physical Form: Powder
Appearance: Brown to black
Formula:
C₂₀H₁₃N₂NaO₅S MW: 416,39 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003934 Núm. CAS: 3564-14-5 EINECS: 222-639-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)